(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210052-1G
APOSPC210052-1GEA 780 EUR InStock
APOSPC210052-1G
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
(Z)-2-[2-(4-Fluorophenyl)-4-oxo-4H,5H-pyrazolo[1,5-a]pyrazin-5-yl]-N'-hydroxyethenimidamide
Formel: C₁₄H₁₂FN₅O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17780265
CAS-Nummer: 1255791-17-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge