3-Chloro-2-(2-methyl(8-quinolyloxy))-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210057-1G
APOSPC210057-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC210057-1G
3-Chloro-2-(2-methyl(8-quinolyloxy))-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(2-methyl(8-quinolyloxy))-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₆H₁₀ClF₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00170103
CAS-Nummer: 1024367-69-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge