N-(2,4-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210064-1G
APOSPC210064-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC210064-1G
N-(2,4-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide
N-(2,4-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide
Formel: C₁₃H₁₅F₂NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01567378
CAS-Nummer: 497059-96-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge