Methyl 2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210070-500MG
APOSPC210070-500MGEA 1260 EUR InStock
APOSPC210070-500MG
Methyl 2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate
Methyl 2-acetamido-3-(2,3,6-trifluorophenyl)propanoate
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₃
Melting Pt: 115…116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28127036
CAS-Nummer: 1630096-65-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge