[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210099-500MG
APOSPC210099-500MGEA 857 EUR InStock
APOSPC210099-500MG
[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₄H₈F₆N₂O₂
Melting Pt: 102…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28806001
CAS-Nummer: 1781241-48-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge