(4-fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210102-500MG
APOSPC210102-500MGEA 214 EUR InStock
APOSPC210102-500MG
(4-fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanol
(4-fluorophenyl)(pyridin-4-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₀FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840639
CAS-Nummer: 65214-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge