(R)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC210124-500MG
APOSPC210124-500MGEA 217 EUR InStock
APOSPC210124-500MG
(R)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
(R)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Formel: C₁₂H₁₄F₃NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18781370
CAS-Nummer: 1547490-91-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge