6-Fluor-1-indanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC2137-100G
APOSPC2137-100GEA 229 EUR InStock
APOSPC2137-100G
6-Fluor-1-indanon 97%
6-Fluor-1-indanon
Formel: C₉H₇FO
Siedepunkt: 60 °C/0,5mmHg
Melting Pt: 53…55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318147
CAS-Nummer: 1481-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge