Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1-Dibromdifluorethylen 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 230 EUR InStock
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromdifluorethylen 97%
1,1-Dibromdifluorethylen


Formel: C₂Br₂F₂
Siedepunkt: 66,2 °C/700mmHg
Dichte: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge