3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzamid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2253-1G PC2253-250MG
APOSPC2253-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC2253-1G APOSPC2253-250MG
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzamid 98+%
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458067
CAS-Nummer: 914636-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge