4,5-Difluorobenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2313-250MG
APOSPC2313-250MGEA 43.5 EUR InStock
APOSPC2313-250MG
4,5-Difluorobenzimidazole
4,5-Difluorobenzimidazole
Formel: C₇H₄F₂N₂
Melting Pt: 211…213 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153122
CAS-Nummer: 236736-21-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge