4,5-Dichloro-2-(2-fluorobenzyl)pyridazine-3(2H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2404-250MG
APOSPC2404-250MGEA 43.5 EUR InStock
APOSPC2404-250MG
4,5-Dichloro-2-(2-fluorobenzyl)pyridazine-3(2H)-one 97%
4,5-Dichloro-2-(2-fluorobenzyl)pyridazine-3(2H)-one
Formel: C₁₁H₇Cl₂FN₂O
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067775
CAS-Nummer: 175135-46-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge