3-Brom-5-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2406-1G PC2406-25G PC2406-5G
APOSPC2406-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2406-1G APOSPC2406-25G APOSPC2406-5G
3-Brom-5-fluorbenzylalkohol 98%
3-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116320
CAS-Nummer: 216755-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge