Ethyl 2-bromo-2-fluoro-3-oxo-3-phenylpropanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2439-1G
APOSPC2439-1GEA 603 EUR InStock
APOSPC2439-1G
Ethyl 2-bromo-2-fluoro-3-oxo-3-phenylpropanoate 98%
Ethyl 2-bromo-2-fluoro-3-oxo-3-phenylpropanoate
Formel: C₁₁H₁₀BrFO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844745
CAS-Nummer: 139101-23-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge