3-Bromo-2,2,3-trifluoropropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2483-100MG
APOSPC2483-100MGEA 183 EUR InStock
APOSPC2483-100MG
3-Bromo-2,2,3-trifluoropropanoic acid 97%
3-Bromo-2,2,3-trifluoropropanoic acid
Formel: C₃H₂BrF₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412190
CAS-Nummer: 679-95-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge