2,3-Dichloroctafluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2490-1G
APOSPC2490-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2490-1G
2,3-Dichloroctafluorbutan 97%
2,3-Dichloroctafluorbutan
Formel: C₄Cl₂F₈
Siedepunkt: 63 °C
Melting Pt: –68 °C
Dichte: 1,6801 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018064
CAS-Nummer: 355-20-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge