2-(Trifluoromethyl)-9H-carbazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC250007-100MG
APOSPC250007-100MGEA 509 EUR InStock
APOSPC250007-100MG
2-(Trifluoromethyl)-9H-carbazole 98%
2-(Trifluoromethyl)-9H-carbazole
Formel: C₁₃H₈F₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033509
CAS-Nummer: 2285-35-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge