(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2519-25G PC2519-5G PC2519-100G
APOSPC2519-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2519-25G APOSPC2519-5G APOSPC2519-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorophosphat (BOP)
Peptide coupling reagent.
Formel: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Melting Pt: 136…140 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011948
CAS-Nummer: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge