Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlor-5-fluorpyridin 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC2546-100G PC2546-25G PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA 168 EUR InStock
APOSPC2546-100G APOSPC2546-25G APOSPC2546-5G
2-Chlor-5-fluorpyridin 99%
2-Chloro-5-fluoropyridine


Formel: C₅H₃ClFN
Siedepunkt: 74 °C/38mmHg
Melting Pt: 19 °C
Dichte: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095332
CAS-Nummer: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge