Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ishikawa′s Reagenz 90%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC2567-100G PC2567-25G
APOSPC2567-100GEA 321 EUR InStock
APOSPC2567-100G APOSPC2567-25G
Ishikawa′s Reagenz 90%
Ishikawa's reagent
Active fluorinating agent see: Ishikawa, Bull. Chem.Soc. Jpn., 1979, 52, 3377


Formel: C₇H₁₁F₆N
MW: 223.16 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054683
CAS-Nummer: 309-88-6
UN: 2920
ADR: 8+3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge