2',3'-Difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 287 EUR InStock
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoracetophenon 98%
2',3'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 85 °C/20mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061274
CAS-Nummer: 18355-80-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge