4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2632-1G
APOSPC2632-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC2632-1G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₈H₉F₃N₂O·ClH
Melting Pt: 185…186 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09763680
CAS-Nummer: 115171-04-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge