Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2653-25G
APOSPC2653-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC2653-25G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate
Formel: C₆H₆F₉O₄P
Siedepunkt: 83…86 °C/11mmHg
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1,5941 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233117
CAS-Nummer: 358-63-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge