Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Difluorbenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 19 EUR InStock
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
2,3-Difluorbenzoesäure 98%
2,3-Difluorobenzoic acid


Formel: C₇H₄F₂O₂
MW: 158.1 g/mol
Melting Pt: 160…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010267
CAS-Nummer: 4519-39-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge