Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2657-1G
APOSPC2657-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC2657-1G
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate 95%
Pentafluoroanilinium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃F₈NO₃S
Melting Pt: 300…302 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276416
CAS-Nummer: 912823-79-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge