4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2673-1G PC2673-5G
APOSPC2673-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G
4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Melting Pt: 92…94 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741367
CAS-Nummer: 87547-06-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge