3-Fluoro-5-iodopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08457780
CAS-Nummer: 757950-13-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge