2-Amino-5-fluor-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2681-5G
APOSPC2681-5GEA 186 EUR InStock
APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluor-3-iodpyridin
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₄FIN₂
Melting Pt: 70…78 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08688587
CAS-Nummer: 823218-51-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge