4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2711-1G
APOSPC2711-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC2711-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00832922
CAS-Nummer: 40566-70-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge