3,4-Difluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC2727-100G
APOSPC2727-100GEA 144 EUR InStock
APOSPC2727-100G
3,4-Difluorbenzoylchlorid 98%
3,4-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 185…186 °C
Dichte: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009930
CAS-Nummer: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge