2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2751-5G
APOSPC2751-5GEA 105 EUR InStock
APOSPC2751-5G
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₅F₃N₂·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094176
CAS-Nummer: 502496-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge