4,5-Difluor-2-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluor-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Melting Pt: 54…57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094187
CAS-Nummer: 55346-97-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge