5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC27917-250MG
APOSPC27917-250MGEA 79.9 EUR InStock
APOSPC27917-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl fluoride
Formel: C₇H₄BrF₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664903
CAS-Nummer: 2244085-63-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge