3-Chloro-2-(1,2-oxazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC27944-1G
APOSPC27944-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27944-1G
3-Chloro-2-(1,2-oxazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-(1,2-oxazol-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₉H₄ClF₃N₂O
MW: 248.589 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231890
CAS-Nummer: 246022-17-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge