6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC27949-1G
APOSPC27949-1GEA 284 EUR InStock
APOSPC27949-1G
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
6-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₂H₇FN₂O
MW: 214.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202736
CAS-Nummer: 31755-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge