3-[Benzyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC27953-1G
APOSPC27953-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27953-1G
3-[Benzyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 95%
3-[Benzyl(methyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₄F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02186944
CAS-Nummer: 477847-00-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge