3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}pentane-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC27954-1G
APOSPC27954-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC27954-1G
3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}pentane-2,4-dione, tech
3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}pentane-2,4-dione
Formel: C₁₃H₁₃F₃O₂
MDL Number: MFCD03102560
CAS-Nummer: 691406-19-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge