1-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]propan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28033-1G
APOSPC28033-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28033-1G
1-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]propan-2-one, tech
1-[2-(Trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]propan-2-one
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01419489
CAS-Nummer: 321980-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge