4-(2-Fluorobenzoyl)-N,N-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28040-1G
APOSPC28040-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28040-1G
4-(2-Fluorobenzoyl)-N,N-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide, tech
4-(2-Fluorobenzoyl)-N,N-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₁₄H₁₃FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00141882
CAS-Nummer: 338404-14-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge