(3E)-4-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28050-1G
APOSPC28050-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28050-1G
(3E)-4-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, tech
(3E)-4-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₁₂H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02186219
CAS-Nummer: 428842-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge