2-{3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl}acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28053-1G
APOSPC28053-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28053-1G
2-{3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl}acetonitrile, tech
2-{3-[(4-Fluorophenyl)methyl]-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl}acetonitrile
Formel: C₁₇H₁₂FN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02186453
CAS-Nummer: 478041-35-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge