3-(4-Fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28059-1G
APOSPC28059-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28059-1G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, tech
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel: C₁₃H₁₁FN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617323
CAS-Nummer: 685106-57-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge