Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2-Difluoroethyl acetate 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G
APOSPC2808-25GEA 364 EUR InStock
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate


Formel: C₄H₆F₂O₂
Siedepunkt: 105 °C
Dichte: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 22 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069133
CAS-Nummer: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge