(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28090-1G
APOSPC28090-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28090-1G
(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal, tech
(2Z)-3-(Dimethylamino)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00232111
CAS-Nummer: 163563-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge