(3Z)-3-[2-(4-Fluorophenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28092-1G
APOSPC28092-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28092-1G
(3Z)-3-[2-(4-Fluorophenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one, tech
(3Z)-3-[2-(4-Fluorophenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one
Formel: C₁₁H₁₂FN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794670
CAS-Nummer: 1086239-84-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge