Methyl 2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28108-1G
APOSPC28108-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28108-1G
Methyl 2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate, tech
Methyl 2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05256131
CAS-Nummer: 866041-17-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge