Ethyl 5,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28114-1G
APOSPC28114-1GEA 1120 EUR InStock
APOSPC28114-1G
Ethyl 5,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, tech
Ethyl 5,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₂NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00109441
CAS-Nummer: 185011-67-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge