3-(1-Azepanyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28124-1G
APOSPC28124-1GEA 894 EUR InStock
APOSPC28124-1G
3-(1-Azepanyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanol 95%
3-(1-Azepanyl)-1,1,1-trifluoro-2-propanol
Formel: C₉H₁₆F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02083040
CAS-Nummer: 672952-07-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge