4-(4-Fluorophenyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28141-1G
APOSPC28141-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28141-1G
4-(4-Fluorophenyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one, tech
4-(4-Fluorophenyl)-6-(3-methoxyphenyl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Formel: C₁₇H₁₅FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664434
CAS-Nummer: 344282-41-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge