2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC28147-1G
APOSPC28147-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28147-1G
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol, tech
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₀H₈ClF₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02571237
CAS-Nummer: 478079-28-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge